Beskrivning
- Två generösa 26 mm-påfyllningsportar ger direkt åtkomst till kammarens botten och flexibilitet för steril fyllning och tömning
- Standard 33 mm gängade kapsyler har 0,2 μm porer, icke-vätbara membran förseglade till lock—som tillåter gasutbyte, förhindrar tryckuppbyggnad och minimerar risken för kontaminering
- Val av ytbehandlingar: standard vävnadsodlingsbehandlad yta, CellBIND-yta och ultralåg fästyta
- Steriliserad med gammabestrålning
- Läckagetestad
- Corning CellBIND™ ytbehandling förbättrar cellvidhäftningen, vilket leder till ökad celltillväxt och -utbyte och ger mer konsekvent och jämn cellvidhäftning. Ytan hjälper till att anpassa celler till reducerade serum- eller serumfria förhållanden, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur.
- Ultralåg fästyta med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
Beställningsinfo
Individuellt förpackade
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen.
Uppfyllande
Polystyrenmaterial uppfyller kraven i USP-klass VI; ger överlägsen optisk klarhet och strukturell integritet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 4,22 till 6,42 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (metrisk) stängning | 33mm |
| Kapacitet (metrisk) | 125 till 190 ml |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | 1 Chamber |
| Produkttyp | Odlingskammare |
| Graderad | Ja |
| Kulturområde | 636 cm² |
| Visa mer |