Läs mer
Corning™ CELLSTACK™ Culture Chambers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10719484 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 till 190 ml
1250 till 1900 ml
250 till 380 ml
5000 till 7600 ml
625 till 950 ml
Kulturområde:
1272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Ytbehandling:
CellBIND
Ultralågt fäste
Vävnadsodlingsbehandlad
Kvantitet:
10 kamrar
40 kammare
En kammare
Fem kamrar
Två kammare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 10719484
Brand: Corning™ 3330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med USP-klass VI polystyrenkonstruktion för utmärkt optisk klarhet och mekanisk styrka. Corning™ CELLSTAPE™ finns i fem storlekar och med två unika ytbehandlingar utöver den vanliga vävnadsodlingsbehandlade ytan.
  • Två generösa 26 mm-påfyllningsportar ger direkt åtkomst till kammarens botten och flexibilitet för steril fyllning och tömning
  • Standard 33 mm gängade kapsyler har 0,2 μm porer, icke-vätbara membran förseglade till lock—som tillåter gasutbyte, förhindrar tryckuppbyggnad och minimerar risken för kontaminering
  • Val av ytbehandlingar: standard vävnadsodlingsbehandlad yta, CellBIND-yta och ultralåg fästyta
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Läckagetestad
  • Corning CellBIND™ ytbehandling förbättrar cellvidhäftningen, vilket leder till ökad celltillväxt och -utbyte och ger mer konsekvent och jämn cellvidhäftning. Ytan hjälper till att anpassa celler till reducerade serum- eller serumfria förhållanden, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur.
  • Ultralåg fästyta med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
Beställningsinfo
Individuellt förpackade
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen.
Uppfyllande
Polystyrenmaterial uppfyller kraven i USP-klass VI; ger överlägsen optisk klarhet och strukturell integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,22 till 6,42 oz.
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Stängningsfärg Orange
Diameter (metrisk) stängning 33mm
Kapacitet (metrisk) 125 till 190 ml
Material Polystyren
Produkttyp En kammare
Graderad Ja
Kulturområde 636 cm²
Ytbehandling CellBIND
Porstorlek (metrisk) 0,2 μm
Kvantitet En kammare
Steriliseringsmetod Gammabestrålad