Läs mer
Corning™ CellStripper-dissociationsreagens
BIOPHARMA
Produktkod. 15313661
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15313661 6 x 100 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15313661 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25056CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    777.71 SEK / Paket med 6
    Save 512.29 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Icke-enzymatisk celldissociationslösning avlägsnar försiktigt vidhäftande celler i kulturen
Designad för att vara ett alternativ till trypsin när det används i kombination med serumfria eller seruminnehållande media
  • Formulerad med en egenutvecklad blandning av kelatorer
  • Minskar risken för cellskador i samband med proteinmatsmältningsenzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterila
Kvantitet 6 x 100 ml