Läs mer
Corning™ Centrifugerör med CentriStar™ Lock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
1,5 till 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
5 till 50 ml i steg om 2,5 ml
Förpackning:
Slumpmässig
Ställ
Universalställ
Ärm
Max. RCF:
12 500 x g
15 500 x g
17 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Beskrivning
Läcksäker design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all läckage när den används under rekommenderade förhållanden. Drag CentriStar™ kepsar med en platt topp som är lätt att ta på/av; erbjuder avancerad ergonomi med bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp.
Överlägsen prestanda
- Temperaturintervall från -80 °C till 120 °C
- Koniska bottnar
- Tillverkad av klar jungfrulig medicinsk polypropen (PP) för utmärkt synlighet och styrka
- Steril, certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Stor vit markeringsfläck och svarttryckta graderingar
- 5 års hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (engelska) Utsida | 1,2 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 300 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Visa mer |