Läs mer
Corning™ Centrifugerör med CentriStar™ Lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10579691 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
1,5 till 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
5 till 50 ml i steg om 2,5 ml
Förpackning:
Slumpmässig
Ställ
Universalställ
Ärm
Max. RCF:
12 500 x g
15 500 x g
17 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackning Max. RCF Förpackningsstorlek
10579691 15 ml 1,5 till 14,5 ml i 0,5 ml intervaller Ställ 12 500 x g Paket med 500
10334131 50 ml 5 till 50 ml i steg om 2,5 ml Ställ 17 000 x g Paket med 500
10604551 50 ml 5 till 50 ml i steg om 2,5 ml Slumpmässig 17 000 x g Paket med 500
10738771 15 ml 1,5 till 14,5 ml i 0,5 ml intervaller Ärm 12 500 x g Paket med 500
10291433 50 ml 5 till 50 ml i steg om 2,5 ml Universalställ 15 500 x g Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10579691 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430790
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Drag CentriStar™ Kepsar med en platt topp som är lätt att ta på och av och erbjuder avancerad ergonomi med bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp. Corning™ Centrifugerör med CentriStar™ Locks läckagesäkra design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all läckage när den används under rekommenderade förhållanden.
Läcksäker design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all läckage när den används under rekommenderade förhållanden. Drag CentriStar™ kepsar med en platt topp som är lätt att ta på/av; erbjuder avancerad ergonomi med bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp.
Överlägsen prestanda
  • Temperaturintervall från -80 °C till 120 °C
  • Koniska bottnar
  • Tillverkad av klar jungfrulig medicinsk polypropen (PP) för utmärkt synlighet och styrka
  • Steril, certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Stor vit markeringsfläck och svarttryckta graderingar
  • 5 års hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Orange
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Ställ
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelska) 0,507 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp CentriStar
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Stort vitt markeringsområde
Diameter (metrisk) 17.5 mm
Graderad Ja
Examen 1,5 till 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 12 500 x g