Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Autoklaverad till 121 °C
Brand: Corning™ 5640P-10
1444.67 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
Specifikationer
0,33 oz. | |
Genomskinligt | |
1,2 tum | |
PMP | |
9 cm | |
6/Cs. | |
10/19 | |
60 °C | |
Autoklaveringsbar | |
33 mm |
Polypropen | |
Individuellt kalibrerad graderingslinje | |
10 mL | |
3,5 tum | |
Tryckt partinummer och certifikat | |
1/Pk. | |
140 °F | |
0.04 mL | |
Återanvändbar |