Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Autoklaverad till 121 °C
Brand:  Corning™ 5640P-1L
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11357871
  • 2256.91 SEK / Paket med 3
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-01-2026
Beskrivning
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
33,8 oz.
Genomskinligt
5 tum
PMP
30 cm
3/Cs.
24/29
60 °C
Autoklaveringsbar
127 mm
Polypropen
Individuellt kalibrerad graderingslinje
1 L
11,8 tum
Tryckt partinummer och certifikat
1/Pk.
140 °F
0.4 mL
Återanvändbar
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp > 1 L