Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Produktkod. 11367871 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11367871 25 mL Paket med 6
11387871 50 mL Paket med 6
11337871 10 mL Paket med 6
11377871 250 mL Paket med 5
11347871 100 mL Paket med 6
11357871 1 L Paket med 3
11397871 500 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11367871 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 5640P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 SEK
    1688.00 SEK / Paket med 6
    Save 122.00 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverad till 121 °C
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,84 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Beskrivning Individuellt kalibrerad graderingslinje
Diameter (engelska) Yttre 1,6 tum.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.8 cm
Inkluderar Tryckt partinummer och certifikat
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog 10/19
Temperaturområde (engelska) 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans 0.04 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Diameter (metrisk) Yttre 41 mm