Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp Produktkod.: 11377871
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Produktkod. 11377871 Handla allt Corning Produkter
250 mL, Paket med 5
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
Produktkod. 11377871
Brand: Corning™ 5640P250
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Autoklaverad till 121 °C
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Beskrivning Individuellt kalibrerad graderingslinje
Diameter (engelska) Yttre 3,3 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PMP
Höjd (engelska) 8,8 tum
Höjd (metrisk) 22.5 cm
Inkluderar Tryckt partinummer och certifikat
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog 19/26
Temperaturområde (engelska) 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans 0.15 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Diameter (metrisk) Yttre 84 mm
Produkttitel
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp >