Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Autoklaverad till 121 °C
Brand:  Corning™ 5640P-50
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11387871
  • 2059.09 SEK / Paket med 6
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-01-2026
Beskrivning
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
1,69 oz.
Genomskinligt
2 tum
PMP
14 cm
6/Cs.
12/21
60 °C
Autoklaveringsbar
51 mm
Polypropen
Individuellt kalibrerad graderingslinje
50 mL
5,5 tum
Tryckt partinummer och certifikat
1/Pk.
140 °F
0.06 mL
Återanvändbar
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp > Get Anti-Mouse IgG-pärlor; 50 ml