Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Genomskinligt |
Beskrivning | Individuellt kalibrerad graderingslinje |
Diameter (engelska) Yttre | 4 tum |
Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
Material | PMP |
Höjd (engelska) | 10,2 tum |
Höjd (metrisk) | 26 cm |
Inkluderar | Tryckt partinummer och certifikat |
Visa mer |