Läs mer
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp
Produktkod. 11337881 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11337881 25 mL Paket med 6
11307881 10 mL Paket med 6
11347881 250 mL Paket med 5
11357881 50 mL Paket med 6
11317881 100 mL Paket med 6
11367881 500 mL Paket med 4
11327881 1 L Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11337881 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 5641P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    1396.78 SEK / Paket med 6
    Save 98.22 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass B-toleranser som definieras av ISO 1042. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingen. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,84 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Beskrivning Individuellt kalibrerad graderingslinje
Diameter (engelska) Yttre 1,6 tum.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.8 cm
Inkluderar Tryckt partinummer och certifikat
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog 10/19
Temperaturområde (engelska) 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans 0.08 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 41 mm