Learn More
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp Produktkod.: 11347881
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp
Product Code. 11347881 Shop All Corning Products
250 mL, Paket med 5
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
Produktkod. 11347881
Brand: Corning™ 5641P250
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass B-toleranser som definieras av ISO 1042. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingen. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Beskrivning Individuellt kalibrerad graderingslinje
Diameter (engelska) Yttre 3,3 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Höjd (engelska) 8,8 tum
Höjd (metrisk) 22.5 cm
Inkluderar Tryckt partinummer och certifikat
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog 19/26
Temperaturområde (engelska) 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans 0.3 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 84 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp >