Läs mer
Corning™ Klass B återanvändbara volymflaskor av polypropen med avsmalnande PP-propp
Produktkod. 11367881 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11367881 500 mL Paket med 4
11337881 25 mL Paket med 6
11307881 10 mL Paket med 6
11347881 250 mL Paket med 5
11357881 50 mL Paket med 6
11317881 100 mL Paket med 6
11327881 1 L Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11367881 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 5641P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 SEK
    1860.14 SEK / Paket med 4
    Save 134.86 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass B-toleranser som definieras av ISO 1042. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingen. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinligt
Beskrivning Individuellt kalibrerad graderingslinje
Diameter (engelska) Yttre 4 tum
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
Höjd (engelska) 10,2 tum
Höjd (metrisk) 26 cm
Inkluderar Tryckt partinummer och certifikat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog 19/26
Temperaturområde (engelska) 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 104 mm