Beskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
Certifikat
Certifierad DNase- och RNase-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| För användning med (applikation) | För applikationer med hög genomströmning som kräver ökad volym |
| Visa mer |