Beskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
- Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
- Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- RNase-/DNas-fri
- Finns steril eller icke-steril
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
Certifikat
Certifierad DNase- och RNase-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNas, RNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5 inre förpackningar med 10 st |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars analysmikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 450μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |