Läs mer
Corning™ Centrifugerör för slutna systemlösningar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11931971 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
Färg:
Klart
Naturlig
Inkluderar:
Dopprör mLL och 0,2 m μfilter
Dopprör med pluggförsegling mLL och 0,2 m μfilter
utan dopprör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11931971
Brand: Corning™ 11706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Koniska centrifugrör av högsta kvalitet tillverkade av högkvalitativa, ultraklara hartser
Corning™ polypropen (PP) sterila centrifugrör med slutet system kommer individuellt i dubbelpåsar och förmonterade. Locken har två portar: en port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i en han Luer. Dopprör, där sådana finns, når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring under din vätskehanteringsprocess.
Dessa centrifugrör är idealiska för applikationer som kräver stor centrifugering. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
  • Stödkuddar (katalognummer 431124 för 500) måste användas med denna produkt om inte centrifugrotorn har lämpliga kuddar med V-botten.
  • Högdensitetspolyeten-pluggtätningslock
  • Max RCF på 6 000xg.
  • Rören är sterila och certifierade icke-pyrogena
  • Extra lock medföljer för centrifugering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (engelska) 0,013 gal.
    Stängningsfärg Orange
    Stängningsmaterial Polypropen
    Färg Klart
    Beskrivning Max RCF: 3000x G; Toppstil: Gängad
    Diameter (engelska) Yttre 1,14 tum
    Diameter (metrisk) stängning 35 mm
    Diameter (metrisk) Innerslang 0.3 cm
    Diameter (metrisk) yttre slang 0.63 cm
    Kapacitet (metrisk) 50 mL
    Material Polypropen
    Graduation Range 5 till 50 ml
    Examen 2.5 mL
    Inkluderar utan dopprör
    Längd (engelska) 4,5 tum.
    Längd (metrisk) 11.4 cm
    Hals stil Bred
    nr per ärende 2/Cs.
    Antal per förpackning 1/Pk.
    Disponibel Engångsbruk
    Graderad Ja
    Mun stil Bred
    Sterilitet Sterila
    Bottenform Konisk, självstående
    Förslutningstyp CentriStar
    Diameter (metrisk) Yttre 29 mm
    Stängningsstorlek 35.2 mm