Beskrivning
Corning™ polypropen (PP) sterila centrifugrör med slutet system kommer individuellt i dubbelpåsar och förmonterade. Locken har två portar: en port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i en han Luer. Dopprör, där sådana finns, når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring under din vätskehanteringsprocess.
Dessa centrifugrör är idealiska för applikationer som kräver stor centrifugering. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
Stödkuddar (katalognummer 431124 för 500) måste användas med denna produkt om inte centrifugrotorn har lämpliga kuddar med V-botten. Högdensitetspolyeten-pluggtätningslock Max RCF på 6 000xg. Rören är sterila och certifierade icke-pyrogena Extra lock medföljer för centrifugering
Dessa centrifugrör är idealiska för applikationer som kräver stor centrifugering. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,013 gal. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Max RCF: 3000x G; Toppstil: Gängad |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,14 tum |
| Diameter (metrisk) stängning | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) yttre slang | 0.63 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Visa mer |