Läs mer
Corning™ Koliform provbehållare
Produktkod. 10258673 Handla allt Corning Produkter
Change view
Inkluderar:
Natriumtiosulfattablett
utan natriumtiosulfattablett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10258673 utan natriumtiosulfattablett Paket med 100
10126483 Natriumtiosulfattablett Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10258673 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 1705100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 SEK
    864.64 SEK / Paket med 100
    Save 65.36 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Innehåller
Labels (09-730-91 only)
Avklorar automatiskt provet
Dessa Corning™ behållare används för att testa icke-klorerat dricksvatten.
  • Innehåller ingen natriumtiosulfattablett.
  • Tillverkad av ren, återvinningsbar polypropen.
  • Kapacitet: 120 ml total kapacitet.
  • Kapacitet vid linje: 100 ml± 2,5 ml (2,5%).
  • Behållaren i ett stycke har ett lock för att minska risken för kontaminering.
  • Låsningspilen säkerställer att steriliteten inte har äventyrats.
  • Läcka tätt när den är ordentligt förseglad. En extra fördel är förankringen som skyddar mot oavsiktlig öppning.
  • Steril efter process
Beställningsinfo
Finns även utan natriumtiosulfattabletten för prover som inte kräver avklorering.
Uppfyllande
Fyll linje möter USA EPA-toleranskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EPA
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Snap Cap
Volym (metrisk) 120 mL
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Testa för förekomst av koliforma bakterier, mikrobiologiska föroreningar i dricksvatten
Graderad Ja
Inkluderar utan natriumtiosulfattablett
Hals stil Bred mun
Sterilitet Sterila
Volym (engelska) 4 oz.
Höjd (engelska) 3,77 tum.
Höjd (metrisk) 9.6 cm
Diameter (engelska) Yttre 1,82 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.64 cm