Läs mer
Corning™ Kollagenbelagda 10g flaskor mikrobärare
Produktkod. 15868257 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
15868257 10 g
1 options
Produktkod. 15868257 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2152.13 SEK
    1890.37 SEK / Paket med 1
    Save 261.76 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
Designat för att förenkla dina uppskalningsprocesser
Corning Mikrobärare är designade för att förenkla dina uppskalningsprocesser. Mikrobärarna är sterila, färdiga att använda och finns tillgängliga i slutna systemförpackningar för att användas direkt med bioreaktorer. Dessutom behandlas mikrobärarna ytan för att förbättra cellfästet, vilket maximerar cellutbyte och livskraft.
Funktioner
  • Konsistens – USP Klass VI-polystyrenmaterial ger en konsekvent plattform
  • Prestanda-mikrobärare – Corning erbjuds med fyra ytbehandlingar:
  • Corning Synthemax™ II-substratet skapar en syntetisk yta på mikrobärarna för stamcellsexpansion. Använd låg koncentration för MSC-applikationer och hög koncentration för iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ Ytbehandling infuserar mikrobärarnas yta med syre för att förbättra cellfästet
  • Behandling av positiv laddningsyta
  • Kollagenbeläggning
  • Sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10−6
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga som slutna systemlösningar
Produktspecifikationer
  • Pärlstorlek: 125 μm till 212 μm
  • Densitet: 1,026 ±0,004 g/cm³
  • cm²/gram: 360
Vialer och sluten systemförpackning
Corning Mikrobärare finns tillgängliga sterila och redo att användas i 10 g flaskor. Detta format ger flexibilitet att välja hur många pärlor som ska användas.
Under den mogna fasen av processutveckling och in i tillverkning skulle sluten systemförpackning vara nödvändig för att bibehålla sterilitet och underlätta belastningen av bioreaktorer. Corning Mikrobärare finns också tillgängliga i färdiga och specialanpassade slutna systemförpackningar. Rör, kopplingar och material kan anpassas efter individuella behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Designad för att förenkla skalningsprocesser
För användning med (utrustning) Bioreaktorer
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Kollagenbehandlad
Produkttyp Corning™ Kollagenbelagda mikrobärare
Material Polystyren
Partikelstorlek (metrisk) 125 till 212 μm
Kvantitet 10 g