Beskrivning
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 8 to 11 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Cell Attachment and Proliferation, 3D Gel |
| Formulering | Liquid in 0.02N acetic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Källa | Rat Tail Tendon |
| Produkttyp | Collagen, Rat Tail Type I HC |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Renhet eller kvalitetsklass | >95% by SDS-PAGE |
For Research Use Only (RUO).
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.