Beskrivning
- Kepsinsatser ger färgkodning för enkel providentifiering.
- Insatserna är förpackade i återförslutbara påsar.
- Icke steril
- Kepsinsatser passar alla Corning™ kryogena flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Grön |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |