Läs mer
Corning™ Costar™ Thermowell™ Tallrikhållare
Produktkod. 10206631 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo väl polykarbonatplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10206631 Thermo väl polykarbonatplattor Paket med 20
1 options
Produktkod. 10206631 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 2572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    1023.12 SEK / Paket med 20
    Save 56.88 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
För Thermo väl polykarbonatplattor
  • 96-brunnars ägglåda stilhållare för 1 x 8 Stripwell™ remsor
  • Rymmer tolv 1 x 8 remsor
  • Gör att varje enskild brunn kan placeras tillbaka i plattan när den väl har brutits isär
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tallrikhållare
För användning med (utrustning) Thermo väl polykarbonatplattor