Läs mer
Corning™ Costar™ Transtar™ -96 96-Well Liquid Transfer System Tillbehör: Reservoarliners
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10143811 Handla allt Corning Produkter
Change view
Typ:
Open Reservoir Liner
Reservoar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10143811 Open Reservoir Liner Paket med 100
10407611 Reservoar Paket med 100
10311441 Reservoar Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143811 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 SEK
    2338.76 SEK / Paket med 100
    Save 166.24 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 96-brunnars plattor
Dessa är sterila ersättningsöppna reservoarfoder för Transtar-96™ Well Liquid Transfer system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Sterilitet Sterila
Typ Open Reservoir Liner
För användning med (applikation) Idealisk för att upprepade gånger fylla flerkanalspipetter
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kanaler 96