Läs mer
Corning™ Costar™ Transtar™ -96 96-Well Liquid Transfer System Tillbehör: Reservoarliners
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
För användning med 96-brunnars plattor
Dessa är sterila ersättningsöppna reservoarfoder för Transtar-96™ Well Liquid Transfer system.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reservoar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att upprepade gånger fylla flerkanalspipetter |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Kanaler | 8 |