Läs mer
Corning™ Kryogent flaskställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10787822 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
50 kryogena flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Håller unitSize
10787822 50 kryogena flaskor Paket med 2
1 options
Produktkod. 10787822 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla Corning flaskor
  • Återanvändbart apelsinställ i polypropen rymmer 50 kryogena flaskor
  • Har låsfunktion för användning med alla Corning™ självstående flaskor; tillåter enhandsöppning
Beställningsinfo
7,63 L x 4W x 0,94 tum. H (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Höjd (metrisk) 2.4 cm
Höjd (engelska) 0,94 tum
Längd (metrisk) 19.4 cm
Längd (engelska) 7,63 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Mått (L x B x H) 7,63 x 4 x 0,94 tum. (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
Håller 50 kryogena flaskor
Design Självlåsande
Material Polypropen
Typ Kryogent flaskställ