Läs mer
Corning™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
Produktkod. 10390502 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor)
81 (4 till 5 ml internt eller externt gängad injektionsflaska)
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Höjd (engelska):
2 tum
3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Tube Array Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
10390502 81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor) 9 x 9 2 tum Paket med 10
10659351 100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor) 10 x 10 2 tum Paket med 10
10767632 81 (4 till 5 ml internt eller externt gängad injektionsflaska) 9 x 9 3,75 tum Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10390502 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2346.56 SEK
    2081.48 SEK / Paket med 10
    Save 265.08 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
För förvaring av invändigt och utvändigt gängade flaskor i temperaturer till– 196 °C (– 320,8 °F)
  • Återanvändbara ställ är designade för användning med de flesta kryogena flaskor
  • Katt. nr. 431131 har en låsfunktion för användning med alla Corning självstående flaskor
  • Katt. nr 431121 accepterar endast invändigt gängade kryogena flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av internt och externt gängade flaskor
Håller 81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor)
Inkluderar Silkestryckt lock
Max. Temperatur (engelska) 249,8 °F
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (engelska) -320,8 °F
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5,1 cm)
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Vikt (metrisk) 1.81 kg