Läs mer
Corning™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
Produktkod. 10659351 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor)
81 (4 till 5 ml internt eller externt gängad injektionsflaska)
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Höjd (engelska):
2 tum
3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Tube Array Höjd (engelska) unitSize
10659351 100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor) 10 x 10 2 tum Paket med 10
10767632 81 (4 till 5 ml internt eller externt gängad injektionsflaska) 9 x 9 3,75 tum Paket med 10
10390502 81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor) 9 x 9 2 tum Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10659351 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2409.98 SEK / Paket med 10
    Save 170.02 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring av invändigt och utvändigt gängade flaskor i temperaturer till– 196 °C (– 320,8 °F)
  • Återanvändbara ställ är designade för användning med de flesta kryogena flaskor
  • Katt. nr. 431131 har en låsfunktion för användning med alla Corning självstående flaskor
  • Katt. nr 431121 accepterar endast invändigt gängade kryogena flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av internt och externt gängade flaskor
Håller 100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor)
Inkluderar Silkestryckt lock
Max. Temperatur (engelska) 249,8 °F
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (engelska) -320,8 °F
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Tube Array 10 x 10
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5,1 cm)
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Vikt (metrisk) 1.95 kg