Läs mer
Corning™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
Produktkod. p-52606 Handla allt Corning Produkter
Håller:
100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml internt eller externt gängade injektionsflaskor)
81 (4 till 5 ml internt eller externt gängad injektionsflaska)
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Höjd (engelska):
2 tum
3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10659351
Brand: Corning™ 431121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring av invändigt och utvändigt gängade flaskor i temperaturer till– 196 °C (– 320,8 °F)
  • Återanvändbara ställ är designade för användning med de flesta kryogena flaskor
  • Katt. nr. 431131 har en låsfunktion för användning med alla Corning självstående flaskor
  • Katt. nr 431121 accepterar endast invändigt gängade kryogena flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av internt och externt gängade flaskor
Håller 100 (2 mL invändigt gängade injektionsflaskor)
Inkluderar Silkestryckt lock
Max. Temperatur (engelska) 249,8 °F
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (engelska) -320,8 °F
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Tube Array 10 x 10
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5,1 cm)
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Vikt (metrisk) 1.95 kg