Läs mer
Corning™ Cryogenics Workstation
Handla allt Corning Produkter
Typ:
Cryogenic Vial Rack
Cryogenic Workstation
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reusable polycarbonate rack and storage tray
- Removable rack has an alphanumeric grid and holds 30 vials
- Tray can also be used to hold water or crushed ice
- Rack and tray can be autoclaved at 121°C (250°F)
Beställningsinfo
Workstation dimensions: 14.63L x 5.69W x 3 in. H (37.1 x 14.5 x 7.6cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Höjd (engelska) | 3 in. |
| Längd (metrisk) | 37.1 cm |
| Längd (engelska) | 14.63 in. |
| Bredd (metrisk) | 14.5 cm |
| Bredd (engelska) | 5.69 in. |
| Mått (L x B x H) | 14.63 x 5.69 x 3 in. (37.1 x 14.5 x 7.6 cm) |
| Håller | 30 Cryogenic Vials |
| Material | Polycarbonate |
| Visa mer |