Läs mer
Corning™ Obehandlade kulturrätter
Produktkod. 10409141 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
55 cm 2
8 cm 2
Höjd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kulturområde Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10409141 60 mm 21 cm 2 15 mm Paket med 500
10429141 150 mm 148 cm 2 25 mm Paket med 60
10609321 35 mm 8 cm 2 10 mm Paket med 500
10419141 100 mm 55 cm 2 20 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10409141 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3123.57 SEK
    2768.85 SEK / Paket med 500
    Save 354.72 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Binder biomolekyler genom passiva interaktioner och hydrofob i naturen. Corning™ Obehandlade kulturskålar ger en idealisk miljö för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan.
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
  • Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
  • Att stapla pärlor underlättar hanteringen
  • Ventiler ger konsekvent gasutbyte
  • Sterila
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431111, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
För cellkulturbehandlade polystyrenrätter: Hyllförpackning 430293 består av sexpackshållare som rymmer sex hylsor med 10 fat vardera, vilket minimerar –kontaminering av oanvänd disk efter att hylsan har öppnats. Levereras i fodral om 20 fat (förutom 150 x 25 mm fat som förpackas fem per hylsa och 245 x 245 mm fat som kommer fyra per hylsa).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 6,3 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 21 cm 2
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkulturpetriskål
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm