Beskrivning
- Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
- Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
- Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
- Att stapla pärlor underlättar hanteringen
- Ventiler ger konsekvent gasutbyte
- Sterila
- Sterila
- Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431111, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
För cellkulturbehandlade polystyrenrätter: Hyllförpackning 430293 består av sexpackshållare som rymmer sex hylsor med 10 fat vardera, vilket minimerar –kontaminering av oanvänd disk efter att hylsan har öppnats. Levereras i fodral om 20 fat (förutom 150 x 25 mm fat som förpackas fem per hylsa och 245 x 245 mm fat som kommer fyra per hylsa).
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 2,4 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 8 cm 2 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Visa mer |