Läs mer
Corning™ Obehandlade kulturrätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-88837 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
55 cm 2
8 cm 2
Höjd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 60
Produktkod. 10429141
Brand: Corning™ 430597
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Binder biomolekyler genom passiva interaktioner och hydrofob i naturen. Corning™ Obehandlade kulturskålar ger en idealisk miljö för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan.
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
  • Ej behandlad för applikationer där cellfästning inte önskas
  • Att stapla pärlor underlättar hanteringen
  • Ventiler ger konsekvent gasutbyte
  • Sterila
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431111, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
För cellkulturbehandlade polystyrenrätter: Hyllförpackning 430293 består av sexpackshållare som rymmer sex hylsor med 10 fat vardera, vilket minimerar –kontaminering av oanvänd disk efter att hylsan har öppnats. Levereras i fodral om 20 fat (förutom 150 x 25 mm fat som förpackas fem per hylsa och 245 x 245 mm fat som kommer fyra per hylsa).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 45 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 148 cm 2
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkultur petriskål
Inkluderar Lock
nr per ärende 60/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 150 mm