Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Bulkpipettspetsar
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
100 till 2000μ L
Färg:
Gult
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 768
Paket med 7680
Beskrivning
Corning DeckWorks bulkpipettspetsar är kompatibla med DeckWorks-ställ och förpackade i återförsäljningsbara polyetenpåsar. Spetsstorlekar inkluderar 10 stμ L, 200μ L och 1000μ L och erbjuder maximala besparingar.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (applikation) | Hjälp till att minska produktionen och slöseriet av plastmaterial |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | DeckWorks Racks |
| Graderad | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Visa mer |