Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Bulkpipettspetsar
Produktkod. 11921841 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
100 till 2000μ L
Färg:
Gult
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 768
Paket med 7680
Produktkod. 11921841
Brand: Corning™ 4112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med DeckWorks-ställ och förpackad i återförslutningsbara polyetenpåsar
Corning DeckWorks bulkpipettspetsar är kompatibla med DeckWorks-ställ och förpackade i återförsäljningsbara polyetenpåsar. Spetsstorlekar inkluderar 10 stμ L, 200μ L och 1000μ L och erbjuder maximala besparingar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
För användning med (applikation) Hjälp till att minska produktionen och slöseriet av plastmaterial
Tipsstil Rund
Förpackning Slumpmässig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DeckWorks Racks
Graderad Ja
Produktlinje DeckWorks