Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Bulkpipettspetsar
Produktkod. 11931841 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
100 till 2000μ L
Färg:
Gult
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 768
Paket med 7680
Produktkod. 11931841
Brand: Corning™ 4114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med DeckWorks-ställ och förpackad i återförslutningsbara polyetenpåsar
Corning DeckWorks bulkpipettspetsar är kompatibla med DeckWorks-ställ och förpackade i återförsäljningsbara polyetenpåsar. Spetsstorlekar inkluderar 10 stμ L, 200μ L och 1000μ L och erbjuder maximala besparingar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 2000μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Hjälp till att minska produktionen och slöseriet av plastmaterial
Tipsstil Rund
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DeckWorks Racks
Graderad Ja
Produktlinje DeckWorks