Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Lågt bindande gångjärnsstativ barriärspetsar
Produktkod. p-4110854 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 100μ L
1 till 20μ l
1 till 200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
Paket med 960
Produktkod. 11759325
Brand: Corning™ 4135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en inert polyetenbarriär med hög densitet för att eliminera kontaminering av aerosolöverföring under kritiska pipetteringsmetoder
Corning DeckWorks spetsar med låg bindningsbarriär har en inert barriär av polyeten med hög densitet för att eliminera kontaminering av aerosolöverföring under kritiska pipetteringsmetoder. DeckWorks spetsar med låg bindningsbarriär kommer inte att fånga vätskor eller förhindra PCR i händelse av överpipettering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Används för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Låg retention, Rund
Förpackning Ställ
Graderad Ja
Produktlinje DeckWorks
Material HDPE