Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Ladda om system med lågbindande tips
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Corning DeckWorks omladdningssystem finns tillgängliga i 10μ L, 200μ L, 300μ L och 1 000μ L storlekar och möjliggör bekväm och ekonomisk omlastning av hållbara Corning DeckWorks gångjärnsställ. DeckWorks reloaddäck är förpackade i genomskinliga brickor för enkel spetsidentifiering, kräver inga överföringsanordningar, sparar utrymme och minimerar förpackningsavfall. Även om pipettspetsarna är gjorda av jungfruliga hartser av medicinsk kvalitet, är omladdningsdäcken och rackbaserna tillverkade av 100 % återvunnen polypropen. Icke-sterila däck och ställ är autoklaverbara med ånga.
Corning DeckWorks lågbindningsspetsar finns i 10μ L, 200μ L och 300μ L storlekar. Proprietär lågbindningsteknologi minskar ytspänningen på spetsens innervägg. Lakning och/eller efterföljande provnedbrytning i samband med silikonbaserade spetsar elimineras. DeckWorks lågbindningsspetsar är idealiska för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten. Specifika tillämpningar inkluderar noggrann och exakt pipettering av dyra reagenser, DNA, proteiner och/eller peptider.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Tillåter bekväm och ekonomisk omlastning av slitstark Corning DeckWorks gångjärnsställ |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention, Rund |
| Förpackning | Ladda om systemet |
| Graderad | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Visa mer |