Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Ladda om system med lågbindande tips
Tillåter bekväm och ekonomisk omlastning av slitstark Corning DeckWorks gångjärnsställ
Brand:  Corning™ 4154
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11991861
  • 888.84 SEK / Paket med 960
Genomics Powerhouse
Använd kampanjkoden 24117 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-01-2026
Beskrivning
Corning DeckWorks omladdningssystem finns tillgängliga i 10μ L, 200μ L, 300μ L och 1 000μ L storlekar och möjliggör bekväm och ekonomisk omlastning av hållbara Corning DeckWorks gångjärnsställ. DeckWorks reloaddäck är förpackade i genomskinliga brickor för enkel spetsidentifiering, kräver inga överföringsanordningar, sparar utrymme och minimerar förpackningsavfall. Även om pipettspetsarna är gjorda av jungfruliga hartser av medicinsk kvalitet, är omladdningsdäcken och rackbaserna tillverkade av 100 % återvunnen polypropen. Icke-sterila däck och ställ är autoklaverbara med ånga.
Corning DeckWorks lågbindningsspetsar finns i 10μ L, 200μ L och 300μ L storlekar. Proprietär lågbindningsteknologi minskar ytspänningen på spetsens innervägg. Lakning och/eller efterföljande provnedbrytning i samband med silikonbaserade spetsar elimineras. DeckWorks lågbindningsspetsar är idealiska för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten. Specifika tillämpningar inkluderar noggrann och exakt pipettering av dyra reagenser, DNA, proteiner och/eller peptider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
1 till 200μ L
Naturlig
Tillåter bekväm och ekonomisk omlastning av slitstark Corning DeckWorks gångjärnsställ
Låg retention, Rund
Ja
Polypropen
Icke-steril
Autoklaveringsbar
Ställ
Ladda om systemet
DeckWorks
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ DeckWorks™ Ladda om system med lågbindande tips > Naturlig; Låg bindning; 1-200μ L