Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Ladda om system med standardtips
Produktkod. 12939567 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
1 till 300μ L
100 till 1000 μl
Färg:
Gult
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 3072
Paket med 3840
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 12939567
Brand: Corning™ 4125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förpackad i genomskinliga brickor för enkel spetsidentifiering. Corning™ Deckworks™ Omlastningssystem med standardspetsar ger bekväm och ekonomisk omlastning av hållbara gångjärnsställ
Corning DeckWorks omladdningssystem finns tillgängliga i 10μ L, 200μ L, 300μ L och 1 000μ L storlekar och möjliggör bekväm och ekonomisk omlastning av hållbara Corning DeckWorks gångjärnsställ. DeckWorks reloaddäck är förpackade i genomskinliga brickor för enkel spetsidentifiering, kräver inga överföringsanordningar, sparar utrymme och minimerar förpackningsavfall. Även om pipettspetsarna är gjorda av jungfruliga hartser av medicinsk kvalitet, är omladdningsdäcken och rackbaserna tillverkade av 100 % återvunnen polypropen. Icke-sterila däck och ställ är autoklaverbara med ånga.
Corning DeckWorks lågbindningsspetsar finns i 10μ L, 200μ L och 300μ L storlekar. Proprietär lågbindningsteknologi minskar ytspänningen på spetsens innervägg. Lakning och/eller efterföljande provnedbrytning i samband med silikonbaserade spetsar elimineras. DeckWorks lågbindningsspetsar är idealiska för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten. Specifika tillämpningar inkluderar noggrann och exakt pipettering av dyra reagenser, DNA, proteiner och/eller peptider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Ställ
Tipsstil Rund
Förpackning Ladda om systemet
Graderad Ja
Produktlinje DeckWorks