Läs mer
Corning™ Digital kokplatta och tillbehörssats för omrörare
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
0,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Denna tillbehörssats är designad för alla Corning digital display Kokplattor och omrörande kokplattor (modeller PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D).
Detta Corning™ kit Kat. nr. 6795KIT innehåller:
- Katt. nr 6795PR, extern temperaturregulator
- Katt. Nr 440129, vertikal stödstång. Levereras som två 9 tum (22,9 cm) stödstänger som kan skruvas ihop (18 tum)
- Katt. nr 6970SR, stir bar retriever
Finns att köpa separat och ingår inte i satsen:
- Katt. nr 440140, bosshuvudklämma
- Katt. nr 440141, hållarstång
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0,8 cm |
| För användning med (utrustning) | PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D Digital Display-kokplattor och omrörningsplattor |
| Inkluderar | Temperaturkontroll (6795PR), en tvådelad, 0,8 cm diameter, 45,7 cm L stödstav (440129) och magnetisk omrörare (6970SR) |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Typ | Kit med kokplattor |