Läs mer
Corning™ Magnetic Stir Bar Retriever
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10700340 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Omrörande modeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10700340 Omrörande modeller Varje
1 options
Produktkod. 10700340 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6970SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 SEK
    142.44 SEK / Paket med 1
    Save 10.56 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
För användning med: Omrörningsmodeller
De Corning stir bar retriever innehåller en stark magnet för att ta bort en stir bar från alla glas- och plastbehållare som används i laboratoriet. Behållaren måste tas bort från magnetomröraren innan du använder retrievern eftersom den kraftiga magneten i omröraren tar bort den i retrievern. Handtaget är designat för ergonomisk och enkel hämtning. -Retrievern finns tillgänglig en per fall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omrörande modeller
Typ Tillbehör, Stir Bar Retriever