Läs mer
Corning™ Temperaturregulator
Handla allt Corning Produkter
Typ:
Temperaturregulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Denna temperaturregulator är utformad för att ta bort gissningsarbetet med att kontrollera vätsketemperaturerna på den digitala displayen PC-400D och PC-600D värmeplattor och PC-420D och PC-620D omrörande värmeplattor.
- Kontrollerar temperaturen på vätskor upp till º200 C i kärl ovanpå Pyroceram uppvärmd topp.
- Ökar noggrannheten och repeterbarheten genom att kontrollera vätsketemperaturen inte temperaturen på toppplattan.
- Vid användning lyser kontrollikonen på displayen väl och temperaturkontrollen på enheten kan ställas in från 5-200 ºC.
- VARNING: En ºinställning på 200 C när du använder 6795PR betyder inte att toppplattan är på 200 ºC. Toppplattans temperatur kan vara så hög som 550 ºC.
Temperaturregulatorer är inte tillgängliga att använda med endast omrörare.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | PC-400D och PC-600D kokplattor och PC-420D och PC-620D omrörande kokplattor |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 200 °C |
| Typ | Temperaturregulator |