Läs mer
Corning™ Direct Overhead Drive 120 mm Center Cap Montage
Produktkod. 11383835 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
8L och 15L Corning Återanvändbara spinnerflaskor med 2,125 tums slang
8L och 15L Corning Återanvändbara spinnerflaskor med 2,5 tums slang
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11383835 8L och 15L Corning Återanvändbara spinnerflaskor med 2,5 tums slang Varje
11373835 8L och 15L Corning Återanvändbara spinnerflaskor med 2,125 tums slang Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383835 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00 SEK
    7950.68 SEK / Paket med 1
    Save 559.32 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-03-2027
För användning med Corning Återanvändbara spinnerflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 8L och 15L Corning Återanvändbara spinnerflaskor med 2,5 tums slang
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Center Cap Montage
Disponibel Återanvändbar