Läs mer
Corning™ Erlenmeyer-kolv i plast Aseptiska överföringslock för engångsbruk
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Aseptiska överföringslock passar både polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol-modifierade (PETG) Erlenmeyer-kolvar. Kåporna är gängade och tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE).
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
- Storlekarna sträcker sig från 1 L till 5 L
- MLL eller MPC typer av slanganslutningar
- Individuellt förpackade
- Dubbelpåsad
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Orange |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | För 5L Erlenmeyer-kolv i plast |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruva |
| Visa mer |