Beskrivning
Dessa sterila engångs 2,2 ml PYREX™ pipetter av borosilikatglas uppfyller kraven som rekommenderas av American Public Health Association som visas i Denna pipett är mycket bekväm när duplicerade pläteringar ska göras på samma medium eller för plätering av differentiellt medium för bestämning av gramnegativa bakterier, mögel och jäst, eller totalt antal plåtar. De är designade för gravitationsmatning (utblåsning krävs inte). Dessa bomullstoppade pipetter är förpackade i sterila påsar. Detta tillåter användning av flera pipetter åt gången utan att hela höljet kontamineras. Ny ISO-färgkodning är tryckt direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | APHA |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Härdad topp och spets |
| Längd (engelska) | 10,78 tum. |
| Tipsstil | Rund |
| Volym (metrisk) | 2.2 mL |
| Längd (metrisk) | 27.4 cm |
| Typ | Bomullspluggad bakteriologisk pipett |
| Visa mer |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?