Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångscentrifugrör av glas med konisk botten
Produktkod. 10130213 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10130213 15 ml Paket med 125
10536493 5 ml Paket med 125
10643004 10 ml Paket med 125
11323865 50 ml Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10130213 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9950215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1389.21 SEK / Paket med 125
    Save 100.79 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Icke-sterila rör, tillverkade av Pyrex™ borosilikatglas.
Dessa rör har mer konsekvent jämn väggtjocklek, en välformad konisk avsmalnande spets och hållbar spetsradie. Rören är designade för att tåla centrifugering upp till 3000 RCF.
Skruvlock säljs separat. Produkten levereras icke-steril.
För skruvkork, se Kat. nr 9998-13, 99999-13 för att passa Cat. nr 99502-5; se Katt. nr 9998-15, 99999-15 för att passa Cat. nr 99502-10, 99502-15; se Katt. nr 9999-24 för att passa Cat. nr 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 126 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 3000 x g