Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångscentrifugrör av glas med konisk botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11323865 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11323865 50 ml Paket med 72
10130213 15 ml Paket med 125
10536493 5 ml Paket med 125
10643004 10 ml Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11323865 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9950250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila rör, tillverkade av Pyrex™ borosilikatglas.
Dessa rör har mer konsekvent jämn väggtjocklek, en välformad konisk avsmalnande spets och hållbar spetsradie. Rören är designade för att tåla centrifugering upp till 3000 RCF.
Skruvlock säljs separat. Produkten levereras icke-steril.
För skruvkork, se Kat. nr 9998-13, 99999-13 för att passa Cat. nr 99502-5; se Katt. nr 9998-15, 99999-15 för att passa Cat. nr 99502-10, 99502-15; se Katt. nr 9999-24 för att passa Cat. nr 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Trådstorlek 24-400
Sterilitet Icke-steril
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 137 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g