Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångscentrifugrör av glas med konisk botten
Produktkod. p-314779 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 72
Produktkod. 10130213
Brand: Corning™ 9950215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila rör, tillverkade av Pyrex™ borosilikatglas.
Dessa rör har mer konsekvent jämn väggtjocklek, en välformad konisk avsmalnande spets och hållbar spetsradie. Rören är designade för att tåla centrifugering upp till 3000 RCF.
Skruvlock säljs separat. Produkten levereras icke-steril.
För skruvkork, se Kat. nr 9998-13, 99999-13 för att passa Cat. nr 99502-5; se Katt. nr 9998-15, 99999-15 för att passa Cat. nr 99502-10, 99502-15; se Katt. nr 9999-24 för att passa Cat. nr 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 126 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g