Läs mer
Corning™ Engångspasteurpipetter i glas, osterila, urkopplade
Produktkod. 10653004 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metrisk):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.55 cm
0.65 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10653004 33.02 cm 0.65 cm Paket med 100
10343663 14.6 cm 0.65 cm Paket med 1000
10528603 22.86 cm 0.55 cm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10653004 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 7095BNMR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1327.90 SEK / Paket med 100
    Save 97.10 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 08-03-2027
Har en förträngning en tum under toppen för att underlätta pluggning. Corning™ Engångspasteurpipetter av glas är idealiska för icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier.
Corning Pasteurpipetter av engångsglas finns tillgängliga i praktiska förpackningar. Engångsanvändning eliminerar risken för korskontaminering av värdefulla prover eller laboratoriereagens. Dessa pipetter har en sammandragning en tum under toppen för att underlätta igensättning. De är idealiska för snabbt icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier, såväl som blodbanks- och kliniska kemiska procedurer.
'B'-seriens pipetter är sodalimeglas. 'D'-serien är borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Nej
Diameter (engelska) Yttre 0,255 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.65 cm
Material Soda Lime Glas
Inkluderar 1 tum Förträngning under toppen
Längd (engelska) 13 tum
Tipsstil Rund
Längd (metrisk) 33.02 cm
Typ Urkopplad Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk